Learn More
Diba Ersatzendstücke für Diba™ Omnifit™ -Chromatographiesäule Befestigt
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Unit Size:
4 Stück
Description
Die Endstücke bilden die Primärdichtung zu Glas-Mikrobore-Säulen.
Specifications
Specifications
| Typ | Endstück |
| Modell | Feste Länge |
| Höhe (metrisch) | 0,51 cm |
| Länge (metrisch) | 3,81 cm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulen |
| Menge | 4/Pckg. |
| Show More |