Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersatz-O-Ringe für Säulenbaugruppen
Artikelnummer. 15895564
Encompass_Preferred
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
35 mm
50 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15895564
Marke: Diba 006OR15V
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entscheiden Sie sich für FKM- oder FFKM-O-Ringe.
Für Schnellkupplungen, Ventile, Pumpen und andere Produkte zur Handhabung von Flüssigkeiten.
Spezifikation
Typ O-Ring
Farbe Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Zur Verwendung mit Omnifit Benchmark Chromatographiesäulen
Gesamtlänge (metrisch) 76 mm
Material FKM