Learn More
Cole-Parmer™ X10 Coupling Omnifit(R) 2-way, to connect to
Artikelnummer. 17102445 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
7,62 cm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17102445 7,62 cm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17102445 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 2193996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00 CHF
    30.75 CHF / 10 Stück
    Sparen 12.25 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Easily connect 1/4 in. 28 UNF(M) fittings with compatible unions
Available in polypropylene (PP), ETFE, or PEEK materials
Spezifikation
Typ UNF Threaded Coupling
Höhe (metrisch) 1.27 cm
Länge (metrisch) 7,62 cm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Anschlussart 0.25 in. to 28 two way flat bottom
Menge 10/Pk.