missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omeprazolsulfon, TRC

Artikelnummer. 17984255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984255 5 mg 5 Milligramm
17913135 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17984255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO6350255MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88546-55-8
Summenformel C17 H19 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 361.42
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 6-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (ACI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 6-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (ACI), 2-[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfonyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, H 168/66, Omeprazole sulfone
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfonyl]-1H-Benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Omeprazole sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Formelmasse 361.1096
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.