Learn More
Omeprazol-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30134054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134054 100 mg 100 Milligramm
30136941 250 mg 250 Milligramm
17922515 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO635013100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95510-70-6
Summenformel C17H18N3O3S.Na.H2O
Molekulargewicht (g/mol) 385.41
Synonym Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
IUPAC-Name Natrium; 5-Methoxy-2-[(4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]benzimidazol-1-Ide; Hydrate
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole Sodium
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Formelmasse 385.1072