Learn More
Omeprazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17950736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950736 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17950736 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0095.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Omeprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole
CAS 73590-58-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Omeprazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Acidex, Antra, Antra MUPS, Audazol, Aulcer, Belmazol, Ceprandal, Desec, Dizprazol, Dudencer, Elgam, Emeproton, Epirazole, Gastrimut, GastroGard, Gastroloc, Gastrozole, Gibancer, H 168/68, Indurgan, Inhibitron, Inhipump, Logastric, Lomac, Losec, Mepral, Miol, Miracid, Mopral, OMEP, OMP, OMZ, Ocid, Omapren, Omebeta 20, Omed, Omedar, Omepradex, Omepral, Omeprazen, Omeprazole, Omeprazon, Omepril, Omezol, Omezzol, Omid, Omisec, Omizac, Ompanyt, Oprax, Opraz, Ozoken, Parizac, Pepticum, Peptilcer, Prazidec, Prilosec, Prysma, Ramezol, Roweprazol, Sanamidol, Secrepina, Ulceral, Ulcesep, Ulcometion, Ulcozol, Ulsen, Ultop, Ulzone, Zefxon, Zimor, Zoltum, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, (+/-)-Omeprazole
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 345.42
Menge 250 mg
Formelmasse 345,1147 g/mol