Learn More
Omeprazol EP Verunreinigung H, Mikromol™
Artikelnummer. 30052306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052306 25 mg 25 Milligramm
17903856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052306 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0095.150025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Omeprazol EP Verunreinigung H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 863029-89-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C16 H16 Cl N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
IUPAC-Name 2-[(4-Chlor-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 349.84
Menge 25 mg
Formelmasse 349,0652 g/mol