Learn More
Ansell Omega Pro-tech™ Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Einweg
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Violett
- Gerolltes Bündchen
- Unsteril
- Nitril enthält keine Proteine
- Verschiedene Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3), der Norm für Handschuhe EN 420:2003 und der EN 374 (Teile 1, 2 und 3:2003), der ISO 9001:2008 und der ISO 13485:2003, der 93/42/EWG Anhang V und der Richtlinie 89/686/EWG Artikel 11b, Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDD-Richtlinie 93/42/EWG und Kategorie 3 - Persönliche Schutzausrüstung mit komplexem Design gemäß der PSA-Richtlinie 89/686/EWG, CE 0120 |
| Klassifikation | PSA-Kategorie III |
| Farbe | Violett |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
| Mehr anzeigen |