Learn More
Ansell Omega Pro-tech™ Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Einweg
Artikelnummer. 12960835
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12960835
Marke: Ansell OPT2102S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Nitritex™ Omega Pro-tech™ Puderfreien Einweg-Untersuchungshandschuhe sind beständig gegen Schnitte und Risse. Die lilafarbenen, nicht-sterilen, latexfreien, ungepuderten Handschuhe sind in verschiedenen Größen lieferbar.
  • Violett
  • Gerolltes Bündchen
  • Unsteril
  • Nitril enthält keine Proteine
  • Verschiedene Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3), der Norm für Handschuhe EN 420:2003 und der EN 374 (Teile 1, 2 und 3:2003), der ISO 9001:2008 und der ISO 13485:2003, der 93/42/EWG Anhang V und der Richtlinie 89/686/EWG Artikel 11b, Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDD-Richtlinie 93/42/EWG und Kategorie 3 - Persönliche Schutzausrüstung mit komplexem Design gemäß der PSA-Richtlinie 89/686/EWG, CE 0120
Klassifikation PSA-Kategorie III
Farbe Violett
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe S
Sterilität Unsteril
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 100/Packung
Beständig gegen Schnitte und Risse, weite Bandbreite an Chemikalien
Serie OPT
Länge (metrisch) 240 mm