Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile extralongs Omega Nitrex™
Description
- Longueur d’épaule de (530 mm / 21 po) pour assurer une protection lorsque la couverture du bras complet est requise
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- La manchette à bord roulé facilite l’enfilage et la stabilité sur le bras
- Surface lisse avec une excellente résistance aux perforations
- Non poudrés et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
- Conditionnement en boîtes distributrices de 40 gants faciles d’accès
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003) |
| Classification | Dispositif médical de classe I et EPI de catégorie 3 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gant d’examen à bras complet |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?