Learn More
EVOS™ Olympus 4X Objective, super-apochromat, LWD
Für anspruchsvolle Forschungsanwendungen
Marke: EVOS™ AMEP4752
Additional Details : Gewicht : 0.22670kg
Beschreibung
- Hat ein LWD-Objektiv (Long Work Distance), das für die Bildgebung von Objektträgern, Zellkulturschalen und -kolben sowie Mikrotiterplatten optimiert ist
- Bietet Apo-Korrektur von UV- bis IR-Bereich
- Parfokal für die optische und IR-Bildgebung
- Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
- Kompatibel mit EVOS Zellbildgebungssystemen
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Objektivlinse | |
13 mm | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
4X | |
Raumtemperatur |
EVOS™ | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
Super-Apochromat | |
0,16 |