Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 1,25x Objektiv, PlanApo N, 0,04 NA
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Marke:  Thermo Scientific™ N010125
Additional Details : Gewicht : 0.37500kg
Artikelnummer. 17236583
  • 7840.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
Olympus™ 1,25x Objektiv, PlanApo N (0,04 NA)
Trocken
Olympus™
ArrayScan HCA-Lesegeräte
1,25x (0,04NA)