Learn More
EVOS™ Olympus 1.25X Objective, apochromat, LWD
Beschreibung
- Hat ein LWD-Objektiv (Long Work Distance), das für die Bildgebung von Objektträgern, Zellkulturschalen und -kolben sowie Mikrotiterplatten optimiert ist
- Kompatibel mit EVOS™ Zellbildgebungssystemen
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivlinse |
| Produktlinie | Olympus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem |
| Enthält | Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten |
| Fokusabstand | 5,11 mm |
| Objektivtyp | Apochromat |
| Vergrößerung | 1.25X |
| Numerische Apertur | 0,04 |
| Menge | Je 1 |