Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418488
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16418488 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16418488 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0426A10mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24ClNO3
Menge 10 mg
Synonym ALO4943A KW4679
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 373.87
Formelmasse 373.87
Reinheit (%) 99.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation