Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olopatadin-Hydrochlorid
Artikelnummer. 17261226 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17261226 5 g 5 Gramm
17251226 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261226 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467710050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140462-76-6 | C21H24ClNO3, C21H23NO3·HCl | 373.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140462-76-6
Summenformel C21H23NO3·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olopatadin-Hydrochlorid
Menge 5 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich.
Schmelzpunkt 248,0 °C
Formelmasse 373,88
InChI-Schlüssel HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CC\C=C1\C2=CC=CC=C2COC2=CC=C(CC(O)=O)C=C12
IUPAC-Name hydrogen 2-[(2Z)-2-[3-(dimethylamino)propylidene]-9-oxatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-5-yl]acetic acid chloride
Molekulargewicht (g/mol) 373.88