Learn More
Olivenöl, rein, virgin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10566982 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10667031 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
11964041 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 416545000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 8001-25-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-25-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olive oil
Azidität 2.0mg KOH/g max.
Extinktion 0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm
Farbe Gelb
Dichte 0.9135g/mL
Flammpunkt 225°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4670 to 1.4710
Menge 500 mL
Verseifungszahl 184 to 196mg KOH/g
Merck Index 14,6836
Relative Dichte 0.9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) von Fettsäuren:Max. 0,1 % (< C16) 7,5 bis 20,0 % (Palmitinsäure) max. 3,5 % (Palmitolsäure) 0,5 bis 5,0 % (Stearinsäure) 56,0 bis 85,0 % (Ölsäure) 3,5 bis 20,0 % (Linolsäure) 1,2 % max (Linolensäure) max. 0,7 % (Arachidsäure) max. 0,4 % (EIC
Physikalische Form Pulver