Learn More
Olivenöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10556982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10556982 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10494121 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10370674 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10556982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 416530250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8001-25-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-25-0
MDL-Nummer MFCD00131764
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olive oil
Azidität 0.3 max. (mg KOH/g)
Extinktion 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm
Farbe Farblos oder Grün-Gelb
Dichte 0.9135g/mL
Flammpunkt 225°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4670 to 1.4710
Menge 25 mL
Merck Index 14, 6836
Relative Dichte 0.9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) von Fettsäuren:Max. 0,1 % (< C16), der Sterolfraktion:Sterole: Min. 93,0 %, Cholesterin: Max 0,5 %, Campesterol: Max 4,0 %, Delta 7-Stigmasterol: Max 0,5 %
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit