Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Olive oil |
| Azidität | 0.3 max. (mg KOH/g) |
| Extinktion | 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm |
| Farbe | Farblos oder Grün-Gelb |
| Dichte | 0.9135g/mL |
| Flammpunkt | 225°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.4670 to 1.4710 |
| Menge | 500 mL |
| Mehr anzeigen |