Learn More
Olivenöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370674 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10370674 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10556982 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10494121 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10370674 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 416530025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8001-25-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-25-0
MDL-Nummer MFCD00131764
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olive oil
Azidität 0.3 max. (mg KOH/g)
Extinktion 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm
Farbe Farblos oder Grün-Gelb
Dichte 0.9135g/mL
Flammpunkt 225°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4670 to 1.4710
Menge 2.5 L
Merck Index 14, 6836
Relative Dichte 0.9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) von Fettsäuren:Max. 0,1 % (< C16), der Sterolfraktion:Sterole: Min. 93,0 %, Cholesterin: Max 0,5 %, Campesterol: Max 4,0 %, Delta 7-Stigmasterol: Max 0,5 %
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit