Learn More
Tocris Bioscience™ Oligomycin A
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Oligomycin A is an inhibitor of mitochondrial ATP synthase and uncoupler of oxidative phosphorylation. Antibiotic; exhibits anti-tumor activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oligomycin A |
| CAS | 579-13-5 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C45H74O11 |
| Formelmasse | 791.06 |
| Produkttyp | Oligomycin A |
| Reinheit | 98% |
| Molekulargewicht | 791.08 |