Learn More
Oleylalkohol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459156 500 g 500 Gramm
11449156 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18018.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Oleyl alcohol is used in softening and lubrication of textile fabrics, and in the production of carbon paper, stencil paper, and printing ink. It finds application in cosmetic products viz skin creams and lotions as a thickner, hair conditioners and hair coating shampoos. It is utilized as an antifoaming agent and cutting lubricant, as the precursor for the preparation of its sulfuric ester derivatives, which are used in detergents and wetting agents. It plays a vital role in various formulations for drug delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oleylalkohol wird für die Enthärtung und Schmierung von Textilgewebe sowie für die Herstellung von Kohlenstoffpapier, Schablonenpapier und Druckfarbe verwendet. Findet Anwendung in kosmetischen Produkten, d. h. Hautcremes und Lotionen als Verdicker, Haaraufbereiter und Haarbeschichtungsshampoos. Wird als Entschäumungsmittel und Schneidschmiermittel verwendet, als Vorstufe für die Herstellung der Schwefelesterderivate, die in Detergenzien und Netzmitteln verwendet werden. Spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen Formulierungen für die Arzneimittelverabreichung.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-28-2
Summenformel C18H36O
Molekulargewicht (g/mol) 268.49
MDL-Nummer MFCD00002993
InChI-Schlüssel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-Name (9Z)-Octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleyl alcohol
Schmelzpunkt ∽6°C
Dichte 0.849
Siedepunkt 206°C to 207°C (13 mm)
Flammpunkt 180°C (356°F)
Prozentgehaltsbereich 0.85
Brechungsindex 1.46
Menge 500 g
Beilstein 1723962
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 268.48
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit