Learn More
Oleylalkohol, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499291 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499291 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11499291 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215599691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00 CHF
    163.02 CHF / 1 Gramm
    Sparen 8.98 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 143-28-2
Summenformel C18H36O
Molekulargewicht (g/mol) 268.49
MDL-Nummer MFCD00002993
InChI-Schlüssel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym Oleylalkohol, Dermaffin, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-Name (9Z)-Octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleylalkohol
Farbe Farblos
Dichte 0.85 g/ml
Prozentgehaltsbereich Ungefähr 99 %
Menge 1 g
Formelmasse 268.49
Physikalische Form Flüssigkeit