Learn More
Ölsäure, rein, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10578810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10578810 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
12636747 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10578810 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. O/0150/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 13°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 360°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte 9.7
Viskosität 39.1 mPaS at 20°C
Formelmasse 282.46g/mol
Dampfdruck 1mmHg 176
Physikalische Form Flüssig