Learn More
Olinsäure, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16605793 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16605793 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 27728H25KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extra-rein, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 112-80-1
Siedepunkt 360 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 113 °C
Verpackung Poly-Fass
Summenformel C18H34O2
Menge 25 kg
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Lösungsmittelrückstände Einhaltung
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name (9E)-Octedec-9-Erucasäure
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Reinheit (%) 65,0 bis 88,0 %
Güte Reagenz Pharmakopöe-Säuren
Physikalische Form Flüssig