Learn More
Descrizione
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulazione | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| ID gene (immissione) | 9331 |
| Peso molecolare | MolecularWeight-theroretical: 36.52 kDa |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias gene | B4Gal-T6, beta-1,4-galactosyltransferase 6, Beta-1,4-GalTase 6, Beta4Gal-T6, beta4GalT-VI, EC 2.4.1.-, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 6, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 6, UDP-Gal:glucosylceramide beta-1,4-galactosyltransferase, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 6 |
| Simbolo del gene | B4GALT6 |
| Research Category | Lipid and Metabolism |
| Linea di prodotti | Novus |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?