Learn More
Ölsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
C18H34O2, CAS-Nummer-112-80-1, Cis-9-Octadecensäure, Cis-Ölsäure, elaidoic acid, glycon ro, glycon wo, Oleat, Ölsäure, Pamolyn 100, wecoline oo, z-octadec-9-enoic acid, 2,5 l, 360 °C, CHEBI:16196, farblos, 282,46 g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-enoic acid, 13 °C
Spezifikation
Schmelzpunkt | 13°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 360°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Dampfdichte | 9.7 |
Viskosität | 39.1 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 282.46g/mol |
Dampfdruck | 1mmHg 176 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oleic acid
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.