Learn More
Oleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410530 100 g 100 Gramm
11398307 5 g 5 Gramm
11388307 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031997.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.887 g/mL
Siedepunkt 286°C (100 mmHg)
Brechungsindex 1.461
Menge 100 g
Beilstein 1726542
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 146828
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit