Learn More
Olaquindox, TRC
Artikelnummer. 30415293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415293 500 mg 500 Milligramm
30428007 100 mg -
30420065 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO515000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23696-28-8
Summenformel C12 H13 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.25
Synonym 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyethyl)-3-Methyl-1,4-Dioxidoquinoxalin-1,4-Diium-2-Carboxamid
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olaquindox
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Formelmasse 263.0906