Learn More
Olaquindox 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Olaquindox |
| CAS | 23696-28-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Olaquindox |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H13 N3 O4 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17) |
| SMILES | Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC-Name | N-(2-Hydroxyethyl)-3-Methyl-1,4-Dioxidochinoxalin-1,4-Diium-2-Carboxamid |
| Show More |