Learn More
Tocris Bioscience™ Olaparib
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18799536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18799536 50 mg 50 Milligramm
18719856 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18799536 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7579/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 CHF
    400.05 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 22.95 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Potent PARP inhibitor
Olaparib is a potent PARP2 and PARP1 inhibitor (IC50 values are 1 and 5 nM, respectively). Olaparib abolishes PARP-1 activity at a concentration of 30-100 nM in SW620 cell lysates. BRCA1-deficient cell lines are hypersensitive to PARP inhibition by Olaparib in comparison with BRCA1- and BRCA2-proficient cells. Olaparib potentiates the antitumor activity of the methylating chemotherapeutic agent Temozolomide (Cat. No. 2706) in xenograft mouse model. Olaparib is orally bioavailable in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[[3-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2 H)-phthalazinone
CAS 763113-22-0
Menge 50 mg
Ziel Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors
Summenformel C24H23FN4O3
Reinheit 0.98