Learn More
Olanzapin-Thiolaktam-Verunreinigung, TRC
Artikelnummer. 18040920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18040920 5 mg 5 Milligramm
18023930 10 mg 10 Milligramm
18030530 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18040920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2537805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017241-36-9
Summenformel C17 H20 N4 O S
Molekulargewicht (g/mol) 328.43
Synonym (1Z)-1-[4,5-Dihydro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-thioxo-3H-1,5-benzodiazepin-3-ylidene]-2-propanone, (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
IUPAC-Name (1Z)-1-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-Sulfanyliden-1H-1,5-Benzodiazepin-3-Yliden]Propan-2-1
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=S)/C/2=C\C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Formelmasse 328.1358
Reinheit (%) >95%