Learn More
Olanzapin, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Olanzapine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H20 N4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Show More |