Learn More
Olanzapin, Lipomed
Artikelnummer. 30461964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461964 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461964 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMOLZ1064FB10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Olanzapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Olanzapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H20 N4 S
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC-Name 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 312.43
Menge 10 mg
Formelmasse 312,1409 g/mol