Learn More
Olanzapin (1 mg/ml in Acetonitril), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Summenformel | C17 H20 N4 S |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Synonym | 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-10H-Thieno[2,3-b][1,5]Benzodiazepin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.43 |
| Formelmasse | 312.1409 |
| Show More |