Learn More
Alfa Aesar™ Okadainsäure-Natriumsalz, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ J62463.|G
Additional Details : CAS : 209266-80-8 Gewicht : 0.00001kg Transport : UN number : 3462 Chem class : 6.1 Pack group : I
Menge 100μg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15444839
  • 239.43 CHF / 100 Mikrogramm
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Potenter Inhibitor von Serin/Threonin-spezifischen Proteinphosphatasen 1 und 2A (PP1 und PP2A)
  • Hemmt nicht Tyrosin oder alkalische Phosphatasen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
209266-80-8
826.997
BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
71308608
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
C44H67NaO13
MFCD00210208
okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
Natrium; (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-Hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2S,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]butyl]-3-methylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]
Spezifikation
Okadaic acid sodium salt
C44H67NaO13
UN3462
Soluble in DMSO or ethanol
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
826.997
827
98%
100μg
209266-80-8
MFCD00210208
okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
Natrium; (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-Hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2S,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]butyl]-3-methylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]
71308608
Pulver
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation