Learn More
Okadainsäure, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Okadaic acid, is used as an activator of PKC and inhibitor of PP1 and PP2A phosphatases. The hydrophobic backbone of okadaic acid enables it to enter cells where it stimulates intracellular protein phosphorylation. It mimics the effects of insulin, enhances transmitter release at neuromuscular junctions, causes vasodilation and is a very potent tumor promoter. Okadaic acid is an extremely useful tool for studying cellular processes that are regulated by phosphorylation. It is shown to activate atypical protein kinase C in adipocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Okadainsäure, wird als Aktivator von PKC und Inhibitor von PP1- und PP2-A-Phosphatasen verwendet. Die hydrophobe Grundlage der Okadainsäure ermöglicht es, in Zellen zu gelangen, wo es die intrazelluläre Proteinphosphorylation anregt. Imitiert die Wirkung von Insulin, verbessert die Freisetzung von Transmittern an neuromuskulären Verbindungen, verursacht Vasodilatation und ist ein sehr leistungsstarker Tumorförderer. Okadainsäure ist äußerst nützlich bei der Untersuchung zellulärer Prozesse, die durch Phosphorylation reguliert werden. Aktiviert atypische Proteinkinase C in Adipozyten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), Methanol (≥1 mg/ml), Chloroform, Aceton, Ethylacetat, DMF und Dimethylsulfoxid. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Okadaic acid |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 50 μg |
| UN-Nummer | UN3462 |
| Merck Index | 14,6819 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in ethanol (25mg/ml),DMSO (25mg/ml),methanol (<1mg/ml),chloroform,acetone,ethyl acetate,DMF,and dimethylsulfoxide. Insoluble in water,unless first dissolved in organic solvents,such as DMSO or ethanol. |
| Formelmasse | 805.02 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Okadaic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Okadaic acid