Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner-Legierung 8Edelstahl, der eine eng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NVLAP-akkreditiertes Zertifikat |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 13 kg |
| Masse | 5 kg bis 1 g |
| Enthält | Schutzhülle |
| Verpackungsmenge | 16/Packung |