Learn More
Ohaus™ OIML E1-Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Artikelnummer. 16602272 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
10 kg bis 1 g
10 kg bis 1 mg
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16602272
Marke: Ohaus™ 30390909
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E1-Toleranzen
  • OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material Edelstahl, Aluminium
Masse 10 kg bis 1 mg
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 29/Packung