Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse M1 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Edelstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
Marke:  Sartorius™ YCW525-AC-02
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11373414
  • 88.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,850 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
  • DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Proof Line-Gewicht
OIML Klasse M1
7,850 kg/m3
DAkkS-Kalibrierzertifikat
Edelstahl
200 g