Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse M1 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Edelstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
Marke: Sartorius™ YCW655-AC-02
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,850 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse M1 | |
7,850 kg/m3 |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Edelstahl | |
5 kg |