Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Gewichtset mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Spezial-Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierung |
Klassifikation | OIML Klasse F2 |
Material | Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg) |
Masse | 1 mg bis 500 mg |
Produktvorschläge
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Gewichtset mit DAkkS-Zertifikat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur