Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 ohne Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
33.15 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse F2 |
Material | Spezial-Edelstahl |
Dichte | 7,950 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363384
|
Sartorius™
YCW314-AC-00 |
1 g |
33.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303394
|
Sartorius™
YCW324-AC-00 |
2 g |
34.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343394
|
Sartorius™
YCW354-AC-00 |
5 g |
35.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323404
|
Sartorius™
YCW424-AC-00 |
20 g |
40.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363404
|
Sartorius™
YCW454-AC-00 |
50 g |
43.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303414
|
Sartorius™
YCW514-AC-00 |
100 g |
48.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343414
|
Sartorius™
YCW524-AC-00 |
200 g |
65.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383414
|
Sartorius™
YCW554-AC-00 |
500 g |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303434
|
Sartorius™
YCW654-AC-00 |
5 kg |
305.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11387494
|
Sartorius™
YCW714-AC-00 |
10 kg |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383394
|
Sartorius™
YCW414-AC-00 |
10 g |
38.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323424
|
Sartorius™
YCW614-AC-00 |
1 kg |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse F2 | |
Spezial-Edelstahl | |
7,950 kg/m3 |