missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat

Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 ohne Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.

Marke:  Sartorius™ YCW354-AC-00

40.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11343394

  • 41.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Proof Line-Gewicht
Spezial-Edelstahl
5 g
OIML Klasse F2
7,950 kg/m3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat > Masse: 5 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt