Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat Artikelnummer.: 11323424
Verfügbar ab: 08-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 CHF
    140.25 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.75 CHF
    3% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11323424 Alle ansehen Sartorius Produkte
1 kg, 1 Stück
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11323424
Marke: Sartorius™ YCW614AC00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 CHF
    140.25 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.75 CHF
    3% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 ohne Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewicht
Klassifikation OIML Klasse F2
Material Spezial-Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 1 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat >