Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
Marke: Sartorius™ YCW624-AC-02
276.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse F2 | |
7,950 kg/m3 |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Edelstahl | |
2 kg |