Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
Marke:  Sartorius™ YCW514-AC-02
127.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11313414
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
  • DAkkS-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proof Line-Gewicht
OIML Klasse F2
7,950 kg/m3
DAkkS-Kalibrierzertifikat
Edelstahl
100 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat > Masse:100g