Learn More
Ohaus™ Gewichte OIML Klasse F1
Artikelnummer. 15752854 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Gewicht:2,258 kg
Artikelnummer. 15752854
Marke: Ohaus™ 11117045
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ohaus™ Gewichte OIML Klasse F1 sind justiert, um OIML F1-Toleranzen zu erfüllen oder übertreffen.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Inklusive Gewichtekoffer
  • Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Gewichte OIML F1
Gewicht (metrisch) 2,258 kg