Learn More
Ohaus™ Gewichte OIML Klasse F1 mit Zertifikat
Ohaus™ Gewichte OIML Klasse F1 sind justiert, um OIML F1-Toleranzen zu erfüllen oder übertreffen.
Marke:  Ohaus™ 11117096
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15498934
  • 191.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Inklusive Gewichtekoffer
  • Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
Spezifikation
Spezifikation
OIML F1-Gewichte
0,194 kg
Zertifikat