Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Gewichtset für Referenzlinien mit DAkkS-Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Referenzliniengewichteset Klasse F1 mit DAkkS-Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Marke: Sartorius™ YCS01-513-02
1562.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Gewichteset für Referenzlinien | |
OIML Klasse F1 | |
7,950 kg/m3 |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Aluminium, Neusilber, Edelstahl | |
1 mg bis 100 g |