Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat Artikelnummer.: 11323364
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11323364 Alle ansehen Sartorius Produkte
1 mg bis 500 mg, 2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg), Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg), 1 Stück
Click to view available options
Masse:
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 200 g
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Dichte:
2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
7,950 kg/m3
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Spezial-Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11323364
Marke: Sartorius™ YCS011252AC00
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Klasse E2 Gewichteset mit DAkkS Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzette und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Dichte 2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
Masse 1 mg bis 500 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat >